Tisk…
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 1170 CZK
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₄N₂O
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011897
CAS číslo: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN: 2923
ADR: "8",III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Minimum 98