Tisk…
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55315.03 H55315.06 H55315.14
H55315.03EA 1140 CZK
H55315.03 H55315.06 H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₄BF₄N₃O₂
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012005
CAS číslo: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
UN: 2923
ADR: "8",III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Minimum 97