Tisk…
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ohira-Bestmann Reagent, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
466020010 466020050
ACRO466020010EA 3670 CZK
ACRO466020010 ACRO466020050
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₉N₂O₄P
MW: 192,11 g/mol
MDL Number: MFCD07368360
CAS číslo: 90965-06-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Clear light yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Refractive index 1.4770 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
HPLC >=94 %