Celastrol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
468341000
468345000
468341000.EA
4200
CZK
468341000.
468345000.
Celastrol
Celastrol
Vzorec:
C₂₉H₃₈O₄ Bod tání: 203°C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03424073 CAS číslo: 34157-83-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to amber crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200°C to 205°C |
HPLC | ≥ 97.5% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...