Tisk…
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Deoxyarbutin, 4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenol, 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenol
467600050 467600250
ACRO467600050EA 1370 CZK
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09970981
CAS číslo: 53936-56-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%