Tisk…

Tedizolid

Dodavatel: Thermo Scientific

Synonyms: (R)-3-(3-Fluoro-4-(6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl)phenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one

467580010 467582500
467580010.EA 7580 CZK
467580010. 467582500.
Tedizolid
Tedizolid
Vzorec: C₁₇H₁₅FN₆O₃
MW: 370,34 g/mol
Bod tání: 201°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19442562
CAS číslo: 856866-72-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 6%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR