Tisk…
L-Erythrulose
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
467300250 467301000
ACRO467300250EA 3490 CZK
ACRO467300250 ACRO467301000
L-Erythrulose
L-Erythrulose
Vzorec: C₄H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004703
CAS číslo: 533-50-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green to brown viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 76.0%
Water ≤ 24.0%
Sulfated ash ≤ 4.5%