Tisk…
Teriflunomide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
467110010 467112500
ACRO467110010EA 10450 CZK
ACRO467110010 ACRO467112500
Teriflunomide
Teriflunomide
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Bod tání: 229°C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00910058
CAS číslo: 163451-81-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227.0°C to 231.0°C
HPLC ≥ 99.0%