Tisk…
Latanoprost
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
466660250 466661000
ACRO466660250EA 4640 CZK
ACRO466660250 ACRO466661000
Latanoprost
Latanoprost
Vzorec: C₂₆H₄₀O₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00216074
CAS číslo: 130209-82-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13.5391
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Water ≤ 0.5%
Residue after ignition ≤ 0.5%