Tisk…
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
466650250 466651000
466650250.EA 4050 CZK
466650250. 466651000.
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Vzorec: C₁₉H₂₆I₃N₃O₉
Bod tání: 180°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077732
CAS číslo: 66108-95-0
EINECS: 266-164-2
Merck Index: 13.5069
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0% (sum of isomers)
Heavy metals ≤ 20ppm
Water ≤ 4.0% (K.F.)