Tisk…
Genipin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
466640010 466642500
ACRO466640010EA 8640 CZK
ACRO466640010 ACRO466642500
Genipin
Genipin
Vzorec: C₁₁H₁₄O₅
Bod tání: 121°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00888600
CAS číslo: 6902-77-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118.0°C to 123.0°C
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 1.0%