Tisk…
Rotigotine
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-6-[Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
466541000 466545000
ACRO466541000EA 6590 CZK
ACRO466541000 ACRO466545000
Rotigotine
Rotigotine
Vzorec: C₁₉H₂₅NOS
MW: 315,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870193
CAS číslo: 99755-59-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98%
Titration Total base 98 to 102%