Tisk…
N-(Phosphonomethyl)glycine
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Glyphosate
466180010 466180050
ACRO466180010EA 2450 CZK
ACRO466180010 ACRO466180050
N-(Phosphonomethyl)glycine
N-(Phosphonomethyl)glycine
Vzorec: C₃H₈NO₅P
MW: 169,07 g/mol
Bod tání: 230°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055350
CAS číslo: 1071-83-6
EINECS: 213-997-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 94%
Water ≤ 1%