Bedaquiline fumarate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1R,2S)-1-(6-Bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol fumarate
465910010
465912500
ACRO465910010EA
18020
CZK
ACRO465910010
ACRO465912500
Bedaquiline fumarate
Bedaquiline fumarate
Vzorec:
C₃₆H₃₅BrN₂O₆ MW: 671.58 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28167761 CAS číslo: 845533-86-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤ 1% |
HPLC | ≥ 98.5% |
Fumaric acid | 17.0 to 17.5% |