Tisk…
β-Methasone sodium phosphate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465740010 465740050
ACRO465740010EA 3570 CZK
ACRO465740010 ACRO465740050
β-Methasone sodium phosphate
β-Methasone sodium phosphate
Vzorec: C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na
Bod tání: 206°C…211°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00200361
CAS číslo: 151-73-5
EINECS: 205-797-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 10%
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation +98° to +105° (20°C, 589nm) (1% in water)