Tisk…

Pomalidomide

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 3-Amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalimide, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione

465700010 465702500
ACRO465700010EA 11810 CZK
ACRO465700010 ACRO465702500
Pomalidomide
Pomalidomide
Vzorec: C₁₃H₁₁N₃O₄
Bod tání: 315°C…320°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12756407
CAS číslo: 19171-19-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Loss on drying ≤ 1%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR