Tisk…
Crizotinib
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
465690010 465692500
ACRO465690010EA 17540 CZK
ACRO465690010 ACRO465692500
Crizotinib
Crizotinib
Vzorec: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
MW: 450.3 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12407409
CAS číslo: 877399-52-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%