Tisk…
Tenofovir
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010 465610050
ACRO465610010EA 2060 CZK
ACRO465610010 ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Vzorec: C₉H₁₄N₅O₄P
MW: 287.22 g/mol
Bod tání: 283°C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00943794
CAS číslo: 147127-20-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 3%
HPLC ≥ 97.5%