Tisk…
Fipronil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
465570050 465570250 465571000
ACRO465570050EA 2120 CZK
ACRO465570050 ACRO465570250 ACRO465571000
Fipronil
Fipronil
Vzorec: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
Bod tání: 200°C…201°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00867812
CAS číslo: 120068-37-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13.4115
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 2%