Tisk…
Valsartan
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
465560010 465560050
ACRO465560010EA 1200 CZK
ACRO465560010 ACRO465560050
Valsartan
Valsartan
Vzorec: C₂₄H₂₉N₅O₃
Bod tání: 117°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00865840
CAS číslo: 137862-53-4
Merck Index: 13.9982
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation -55° to -70° (20°C, 589nm) (1% in CH3OH)
Water ≤ 2%