Tisk…
β-Methasone valerate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
464930010 464930050
ACRO464930010EA 3830 CZK
ACRO464930010 ACRO464930050
β-Methasone valerate
beta-Methasone valerate
Vzorec: C₂₇H₃₇FO₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00867446
CAS číslo: 2152-44-5
EINECS: 218-439-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 0.5% (1g,105°C)