Tisk…
n-Nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87100.180EA 1390 CZK
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-Nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Nonane
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₃
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009574
CAS číslo: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719