Uhličitan draselný, anhydrous ≥99% for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Potash
91239.320EA
2750
CZK
91239.320
91239.230
Uhličitan draselný, anhydrous ≥99% for synthesis
Uhličitan draselný
Vzorec:
K₂CO₃ Bod tání: 891 °C Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS číslo: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |