Tisk…
bromtymolová modř solution R3 Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
84118.180EA 2170 CZK
84118.180_T 84118.180 84118.180DP
bromtymolová modř solution R3 Reag. Ph. Eur.
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5