Tisk…
n-Dekan ≥99%, ReagentPlus®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
D901-100ML D901-500ML
SIALD901-100MLEA 0 CZK
SIALD901-100ML SIALD901-500ML
n-Dekan ≥99%, ReagentPlus®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Bod varu: 174,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008954
CAS číslo: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III