Tisk…
Hydroxid sodný ≥97%, Reagent Grade
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
655104-2.5KG 655104-500G
SIAL655104-2.5KGEA 30230 CZK
SIAL655104-2.5KG SIAL655104-500G
Hydroxid sodný ≥97%, Reagent Grade
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 323 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627