Tisk…
iFSP1 ≥98%
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
29483-10 29483-100 29483-5 29483-50
CAYM29483-10EA 2490 CZK
CAYM29483-10 CAYM29483-100 CAYM29483-5 CAYM29483-50
iFSP1 ≥98%
iFSP1
iFSP1 is an inhibitor of apoptosis inducing factor mitochondria-associated 2/ferroptosis suppressor protein 1 (AIFM2/FSP1)
Upozornení: 98
Vzorec: C₂₀H₁₃N₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01572665
CAS číslo: 150651-39-1