Tisk…
3-Hydroxytyrosol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
467630010 467630050
ACRO467630010EA 6330 CZK
ACRO467630010 ACRO467630050
3-Hydroxytyrosol
3-Hydroxytyrosol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01320529
CAS číslo: 10597-60-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Liquid, Clear colorles to yellow
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
HPLC >=97.5 %
Water =<5 %