Tisk…
Clobetasol propionate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cloβsol propionate, Clobetasol-17-propionate, 21-Chloro-9ɑ-fluoro-11β,17ɑ-dihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-Propionate
466820010 466820050
ACRO466820010EA 1710 CZK
ACRO466820010 ACRO466820050
Clobetasol propionate ≥97%
Clobetasol propionate
Vzorec: C₂₅H₃₂ClFO₅
MW: 466,97 g/mol
MDL Number: MFCD00058499
CAS číslo: 25122-46-7
EINECS: 246-634-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Crystalline powder, White to almost white
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196.0°C to 200.0°C
HPLC >=97.0 %
Loss on drying =<0.5 %