Tisk…
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
466340250 466341000 466345000
ACRO466340250EA 817 CZK
ACRO466340250 ACRO466341000 ACRO466345000
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Vzorec: C₁₀H₂₅N₃
Bod varu: 128,0°C ...131.0°C (27.0 hPa)
Hustota: 0,8410 g/mL
Bod vzplanutí: 98°C
MDL Number: MFCD00014880
CAS číslo: 6711-48-4
EINECS: 229-761-9
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Total base 96.0 to 104.0 %