Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 97, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
27881.130EA 1190 CZK
27881.130 27881.180
Tetrahydroboritan sodný 97, GPR RECTAPUR®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
MW: 37.83
Bod tání: 400
Bod vzplanutí: 69
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 97%
Identity passes test
Appearance white hygroscopic crystals