Tisk…
zinek, powder, AnalaR NORMAPUR® 45 µm for analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
29062.290EA 3770 CZK
29062.290 29062.260
zinek, powder, AnalaR NORMAPUR® 45 µm for analysis
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 98%
Appearance grayish, heavy powder
Arsenic (As) max. 0,0001%
Cadmium (Cd) max. 0,05%
Copper (Cu) max. 0.005%
Iron (Fe) max. 0,005%
Lead (Pb) max. 0,005%
Tin (Sn) max. 0,001%