Tisk…
Fosforečnan draselný 90+ %, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 1670 CZK
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
Fosforečnan draselný 90+ %, pure
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Bod tání: 1340 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036295
CAS číslo: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %