Tisk…
Diethanolamin 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
23372.290EA 1160 CZK
23372.290 23372.360 23372.460
Diethanolamin 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Diethanolamin
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14
Bod varu: 268.8
Bod tání: 28
Bod vzplanutí: 176
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002843
CAS číslo: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) 98.5 - 101.0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Melting point (lower value) ≥ 25 °C
Melting point (upper value) ≤ 29 °C
Water ≤ 0.15 %