Tisk…
, beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Molekulové síto A3
28468.292EA 4620 CZK
28468.292 28468.230
, beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Adsorpce molekul s menším průměrem než 3 µm
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%