Tisk…
(±)Catechin hydrate, off-white powder
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BI6151-5G BI6151-10G BI6151-25G
APOSBI6151-5GEA 14490 CZK
APOSBI6151-5G APOSBI6151-10G APOSBI6151-25G
(±)Catechin hydrate, off-white powder
(+/-)Catechin hydrate (racemic)
Vzorec: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
MDL Number: MFCD00149354
CAS číslo: 7295-85-4