Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 97,0-102,0, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
22894.290EA 11660 CZK
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 97,0-102,0, GPR RECTAPUR®
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56 °C
Hustota: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) 97.0 - 102.0%
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%