Tisk…
Tiskárna štítků, M210-LAB
Dodavatel: Brady
152261 311319
BRDY152261EA 4150 CZK
BRDY152261 BRDY311319
Tiskárna štítků, M210-LAB
Tiskárny Label Printers
Přenosná tiskárna štítků M210-LAB je univerzální štítkovač pro výzkumné, akademické a klinické laboratoře. Díky materiálům štítků navrženým speciálně pro drsná prostředí může tiskárna M210-LAB rychle a snadno vytvářet čitelné štítky pro ploché, zakřivené nebo vysoce texturované povrchy, které zůstávají přilepené po léta, i když jsou vystaveny extrémním teplotám a chemikáliím.
  • Jednobarevné
  • Navržená kvalita materiálu s dlouhou životností
  • Vytiskne trvanlivé skutečné identifikační údaje o šířce 6 až 19 mm pro maximalizaci množství dat
  • Upravte délku štítků pomocí vysoce výkonného nekonečného materiálu
  • Ergonomická řezačka a uchopovač štítků, držící štítek po odříznutí
  • Snadné použití: Klávesnice ABC, grafická knihovna, horké klávesy a funkce nabídky pro rychlé vytváření štítků
  • Technologie Smart Cell pro automatické nastavení štítků a automatické formátování
  • 2 roky záruka
Dostupné jazyky zahrnují chorvatský; Čeština; Dánština; Holandský; angličtina (USA); Estonština; finština; Francouzština; Němec; Maďarský; Italština; norština (Bokmål); Polština; Portugalština; Rumunština; Slovák; Slovinský; španělština (univerzální); Švédský; Turečtina.
Informace o príslušenství: Volitelné multifunkční příslušenství se skládá z magnetu, baterky, stojánku, poutka na opasek a popruhu na tyč. Jsou vyžadovány 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).
Informace o dodávce: 'Model ‚kartonového balení‘ se dodává v kartonovém obalu s příručkou pro rychlý start a kazetou se štítkem M21-750-7425.
Sady se dodávají v pevném kufříku s tiskárnou M210-Lab, Li-ion baterií, napájecím kabelem pro EU nebo Spojené království, stručnou příručkou a kazetou se štítky M21-750-7425.