Tisk…
Tiskárna štítků, M210
Dodavatel: Brady
152260 311307
BRDY152260EA 3740 CZK
BRDY152260 BRDY311307
Tiskárna štítků, M210
Tiskárny Label Printers
Přenosná tiskárna štítků M210 je zařízení typu vše v jednom pro týmy hlasové/datové komunikace, elektro a všeobecné průmyslové týmy. S materiály štítků navrženými speciálně pro drsná prostředí může tiskárna M210 rychle a snadno vytvářet čisté štítky, které zůstanou přilepené po celá léta – navzdory extrémním teplotám a zakřiveným nebo vysoce strukturovaným povrchům.
  • Jednobarevné
  • Navržená kvalita materiálu s dlouhou životností
  • Vytiskne trvanlivé skutečné identifikační údaje o šířce 6 až 19 mm pro maximalizaci množství dat
  • Upravte délku štítků pomocí vysoce výkonného nekonečného materiálu
  • Ergonomická řezačka a uchopovač štítků, držící štítek po odříznutí
  • Snadné použití: Klávesnice ABC, grafická knihovna, horké klávesy a funkce nabídky pro rychlé vytváření štítků
  • Technologie Smart Cell pro automatické nastavení štítků a automatické formátování
  • 2 roky záruka
Mezi dostupné jazyky patří chorvatština; Čeština; Dánština; Holandský; angličtina (USA); Estonština; finština; Francouzština; Němec; Maďarský; Italština; norština (Bokmål); Polština; Portugalština; Rumunština; Slovák; Slovinský; španělština (univerzální); Švédský; Turečtina.
Informace o príslušenství: Volitelné multifunkční příslušenství se skládá z magnetu, svítilny, stojánku, poutka na opasek a popruhu na tyč. Jsou vyžadovány 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).
Informace o dodávce: Model „kartonového balení“ se dodává v kartonovém balení s příručkou pro rychlý start a kazetou se štítkem M21-750-499.
Sady se dodávají v pevném pouzdře, které obsahuje tiskárnu M210, Li-ion baterii, napájecí kabel pro EU nebo Spojené království a kazetu se štítky M21-750-499.