Piperidin ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) for peptide synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
89049.290EA
2712
CZK
89049.290
89049.460
Piperidin ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) for peptide synthesis
Piperidin
Vzorec:
C₅H₁₁N MW: 85,15 g/mol Bod vzplanutí: 16 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005979 CAS číslo: 110-89-4 UN: 2401 ADR: 8,I |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC on anhydrous basis) | min. 99.5% |
Color (APHA Pt-Co) | max. 20 |
Pyridine | max. 0.15% |
Residue after evaporation | max. 0.001% (w/w) |
Water (Karl Fischer) | max. 0.1% (w/w) |
Iron (Fe) | max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 ppm |
Lead (Pb) | max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | max. 0.1 ppm |