Tisk…
PCR destička pro automatizaci, 96 jamek, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
43001-0301EA 6960 CZK
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
PCR destička pro automatizaci, 96 jamek, J.T.Baker®
Mikrodestičky Destičky pro PCR
PCR destičky J.T.Baker® jsou vyrobeny ze dvou plastových součástí. Polykarbonátového vysoce pevného rámečku pro automatizaci a polypropylenových ultra tenkých jamek pro optimální přenos tepla a výsledky qPCR.
  • K dispozici ve verzi s čárovým kódem a bez čárového kódu
  • Standardní formát SBS pro použití s ​​automatizací
  • Mírně zvýšené ráfky pro lepší utěsnění
  • Stohovatelné a vybavené osmi zářezy pro snadné vložení na termoblok
  • Bílý nebo čirý rám a jamky
  • Alfanumerické značení studní
  • V-dno
  • Nízký profil
Plasty jamek existují ve 2 barvách (čiré a bílé) pro optimální výsledky qPCR v závislosti na cykléru qPCR. Bílé jamky zajišťují vysokou kvalitu výsledků qPCR tím, že koncentrují fluorescenční signál, zabraňují ztrátě signálu a umožňují lepší detekci signálu přístrojem.
Aplikace: PCR, qPCR a příprava knihoven NGS.
Certifikace: Vyrobeno v podmínkách pro čisté prostory (ISO 14644-1 třída 8). Neobsahuje DNA, DNázu, RNázu a inhibitory PCR.
Balení: 10 balení po 5 destičkách zabalených v PE fólii.