Tisk…
Fenolftalein 1% ethanol_70 Indicator_pH
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA 1350 CZK
31723.230 31723.290
Fenolftalein 1% ethanol_70 Indicator_pH
Fenolftalein
  • Transition range pH 8.2-9.8
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005913
CAS číslo: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07243
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Application test passes test