Tisk…
Mrazničky VWR® Eco Premium ULT
Dodavatel: VWR Collection
471-1252EA 219894 CZK
471-1252 471-1253 471-1304
Mrazničky VWR® Eco Premium ULT
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Mrazničky VWR® ULT Eco Premium jsou navrženy pro bezpečné a spolehlivé skladování citlivých vzorků. Vyznačují se ergonomickým ovládáním a nízkou spotřebou energie.
  • Maximální kapacita 2'' boxu: 264/352/528
  • Certifikováno Energy Star
  • Teploty mezi −86 a −50 °C
  • Eco Premium 352 a 528: Dlouhá doba zahřívání (doba zahřívání od -86 do -50 °C: 360 minut)
  • Eco Premium 264: Dlouhá doba zahřívání (doba zahřívání od -86 do -50 °C: 280 minut)
  • Vysoce účinná VIP izolace a dlouhotrvající nerezavějící komora na vzorky
  • Zelená chladiva
  • Rozhraní USB a Ethernet pro přenos dat
Mrazničky VWR® ULT Eco Premium mají vnitřní komoru z nerezové oceli, flexibilní konfiguraci stojanu a zahrnují nízkou spotřebu energie a náklady na elektřinu. Mají individuálně přizpůsobitelné komory a vzorky zůstávají zmrazené >30 hodin při výpadku proudu nebo selhání systému. Použité chladničky šetrné ke klimatu pomáhají chránit životní prostředí.
Certifikace: UL, cUL, UKCA.
Informace pro objednávání: K dispozici je různé příslušenství, které je nutné objednat samostatně.