Tisk…
VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Dodavatel: VWR Collection
479-2265EA 2700 CZK
479-2265 479-2266 479-2267 479-2268 479-2269 479-2270 479-2271
VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Stojany Poličky pro kryoboxy
Mrazicí regály jako skladovací a inventární systémy pro svislé mrazničky ULT usnadňují organizaci vzorků.
  • K dispozici jsou různé rozměry výšky a hloubky a lze je použít ve všech značkách mrazniček
  • Regály pro standardní 2" kryoboxy (133×133×51 mm)
  • Vyrobeno z nerezové oceli odolné proti korozi s hladkými hranami
  • Uspořádejte a rychle najděte své vzorky
Tyto stojany jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti korozi s hladkými hranami. Boční přístupové regály jsou nákladově efektivní mrazicí regál, který se vejde do každé mrazničky.
Před výběrem správných přihrádek změřte vnitřní výšku a hloubku v oddílu mrazničky. Na záložce 'Související informace' najdete další informace, které vám pomohou při výběru.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez kryoboxů.