Tisk…
VWR®, Soporte de cajones para cajas criogénicas, altura 50 mm
Dodavatel: VWR Collection
479-2258EA 4610 CZK
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Soporte de cajones para cajas criogénicas, altura 50 mm
Stojany Poličky pro kryoboxy
Mrazicí regály jako skladovací a inventární systémy pro svislé mrazničky ULT usnadňují organizaci vzorků.
  • K dispozici jsou různé rozměry výšky a hloubky a lze je použít ve všech značkách mrazniček
  • Regály pro standardní 2" kryoboxy (133×133×51 mm)
  • Vyrobeno z nerezové oceli odolné proti korozi s hladkými hranami
Tyto stojany zajišťují ergonomický provozní proces při umístění zásuvek do stojanu. Díky výsuvné konstrukci je snadné získat vzorky, aniž byste museli vyjímat celý stojan z mrazničky. Zásobník má snadno přístupnou rukojeť.
Před výběrem správných přihrádek změřte vnitřní výšku a hloubku v oddílu mrazničky. Na záložce „Související informace“ najdete další informace, které vám pomohou při výběru.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez kryoboxů.