Tisk…
VWR®, Posuvné stojany pro kryoboxy, výška 50 mm
Dodavatel: VWR Collection
479-2251EA 4500 CZK
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Posuvné stojany pro kryoboxy, výška 50 mm
Stojany Poličky pro kryoboxy
Mrazicí regály jako skladovací a inventární systémy pro svislé mrazničky ULT usnadňují organizaci vašich vzorků.
  • K dispozici jsou různé rozměry výšky a hloubky a lze je použít ve všech značkách mrazniček
  • Regály pro standardní 2" kryoboxy (133×133×51 mm)
  • Vyrobeno z nerezové oceli odolné proti korozi s hladkými hranami
Tyto stojany zajišťují ergonomický provozní proces, když jsou zásobníky umístěny do stojanu. Díky výsuvné konstrukci je snadné získat vzorky, aniž byste museli vyjímat celý stojan z mrazničky. Zásobník má snadno přístupnou rukojeť.
Před výběrem správných přihrádek změřte vnitřní výšku a hloubku v oddílu mrazničky. Na záložce „Související informace“ najdete další informace, které vám pomohou při výběru.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez kryoboxů.