n-Pentan 99% GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pentane
5501-25EA
6230
CZK
5501-25
5501-45
n-Pentan 99% GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentane
Upozornení: Preserve in tight and cool conditions.
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 Bod varu: 36.1 °C Bod tání: -130 Hustota: 0.63 Bod vzplanutí: –48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS číslo: 109-66-0 UN: 1265 ADR: 3 II Merck Index: 13,07193 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | ≥99,0% |
Water (KF) | ≤0,02% |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0,0005 |
Residue after Evaporation | ≤0,001% |
Sulfur Compounds | ≤0,001% |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |