Tisk…
Digitální mikroskopy, Emspira 3
Dodavatel: LEICA MICROSYSTEMS
10450851_P 10450936_P 10450923
630-3381EA 378630 CZK
630-3381 630-3382 LEIM10450923
Digitální mikroskopy, Emspira 3
Mikroskopy
Digitální mikroskop Emspira 3 přináší uživatelům efektivnější proces kontroly, flexibilní pokrytí potřeb kontroly a práci s patřičnou jistotou. Je ideálním partnerem pro manipulaci, kontrolu kvality, inspekci a výzkumné aplikace.
  • Flexibilita díky modulární konstrukci a velkému množství příslušenství
  • Snadné použití - vytváření překryvných a referenčních snímků pro porovnání
  • Příprava na budoucnost - snímání přímo na disk USB nebo do síťového adresáře, případně odesílání snímků e-mailem
  • Intuitivní, přizpůsobitelné uživatelské rozhraní ovládané myší
  • Vysoce kvalitní, robustní a antimikrobiální pouzdro AgTreat™ - IP 21
Efektivnější proces kontroly
Emspira 3 vám umožní provádět komplexní úlohy vizuální kontroly bez nutnosti použití počítače, čímž zároveň získáte výhodu menšího nepořádku. Integrovaný displej na obrazovce (OSD) poskytuje intuitivní nástroje pro samostatnou práci.
Přímé porovnání s referencemi na jedno kliknutí
Rozhodování, zda vyhovuje/nevyhovuje, je usnadněno přímým porovnáním živého obrazu s referenčními obrazy nebo přizpůsobenými překryvy na jedno kliknutí. To je užitečné zejména při opakujících se úlohách, např. při kontrole, zda jsou díly nebo součásti v rámci stanovených tolerancí.
Mějte svá data vždy dostupná
Minimalizujte riziko ztráty dat tím, že výsledky a data budete bez obav uchovávat v místní síti Tato možnost vám dodá jistotu, že všechna relevantní data budou k dispozici, když je zrovna budete potřebovat.
Adaptace na různé potřeby
Přizpůsobte si přístroj Emspira 3 podle požadavků různých vzorků. Díky modulární konstrukci a velkému množství příslušenství jej snadno adaptujete na měnící se potřeby specifických aplikací, ať už v oblasti výzkumu a vývoje, nebo analýzy poruch. V závislosti na typu úlohy si můžete zvolit způsob ukládání snímků – na disky USB nebo do síťových adresářů.
Prostě ho používejte – je určen pro každého
Přístroj Emspira 3 je navržen pro uživatele všech úrovní dovedností. Systém disponuje intuitivním ovládáním, které nevyžaduje větší zaškolení, a tím vám ušetří čas i námahu. Pracujte tak, jak jste zvyklí – pomocí myši, klávesnice, dotykového displeje a ručního/nožního přepínače.
Ergonomické pracoviště
Emspira 3 je digitální mikroskop bez okulárů, což přináší ergonomické výhody. Uživatelé mohou rychlé živé snímky (až 60 snímků/s) sledovat pohodlně na monitoru v rozlišení 4K, takže si tolik nenamáhají oči.
Informace pro objednávání: Upozorňujeme, že napájecí kabel je třeba objednat zvlášť (s výjimkou samostatných konfigurací). Dvouletá záruka.
Informace o dodávce: 630-3381 includes: Emspira 3 Microscope, Objective 1.0x Planapo Z-series, Adapter-Telecentric (0.8× and 1.0× Planapo), Adapter M60 body to M42 objective thread, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscope carrier, Incident light base (Medium with AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor for LED3000 RL, Power Supply for LED3000/LED5000, Dust cover (40×35×60 cm, antistatic), 10"-touch HDMI monitor with standard column mount, Emspira 3 Standalone Kit, Power cord.
630-3382 includes: Emspira 3 - 4k bundle (incl. microscope, 4K monitor and accessories), Objective 1.0x Planapo Z-series, Adapter-Telecentric (0.8× and 1.0× Planapo), Adapter M60 body to M42 objective thread, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscope carrier, Incident light base (Medium with AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor for LED3000 RL, Power Supply for LED3000/LED5000, Dust cover (40×35×60 cm, antistatic), Power cord.