Tisk…
SAS Super Pinocchio CR vzorkovač stlačeného vzduchu
Dodavatel: VWR Collection
710-2151EA 314960 CZK
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
SAS Super Pinocchio CR vzorkovač stlačeného vzduchu
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
SAS Super Pinocchio CR je kompaktní mikrobiální vzorkovač určený k testování kvality stlačeného vzduchu a plynů používaných v čistých prostorách. Připojí se zdroj stlačeného vzduchu a průtokoměr pro regulaci a dosažení požadovaného průtoku.
  • Kompaktní a plně přenosný
  • 55 mm kontaktní desky (RODAC) nebo 90 mm standardní Petriho misky
  • Konstrukce ze 100% nerezové oceli
  • Plně autoklávovatelné
  • Kalibrovaný průtokoměr
SAS Super Pinocchio CR vzorkovače vzduchu bez napájení testují mikrobiologickou kvalitu stlačeného vzduchu i plynů. Kompaktní vzorkovač SAS Super Pinocchio CR nabízí pohodlnější způsob monitorování životaschopných částic ve stlačeném vzduchu a dalších dodávaných plynech. Lze jej zcela rozebrat za účelem snadného čištění. Pinocchio CR se však nyní vyrábí z nerezové oceli, což umožňuje účinnější proces dekontaminace.
Pomocí osvědčené metody SAS pro odběr vzorků životaschopného vzduchu odebírají vzorkovače Pinocchio vzorky vzduchu na kontaktní misky nebo 90 mm Petriho misky. Průtok vzduchu ze stlačeného zdroje je před průchodem tradiční vzorkovací hlavicí SAS regulován průtokoměrem. Všechny jednotky Pinocchio poskytují řízenou metodu monitorování biologické zátěže stlačeného vzduchu a dalších plynů a lze je zahrnout do programu monitorování životního prostředí.
Certifikace: K dispozici je dokumentace IQ a OQ.
Informace o dodávce: Samostatná jednotka, která se skládá z přípojek, měřiče průtoku vzduchu, manometru, kohoutku a nálevkové hlavice doplněné krytem misky.