Tisk…
QuickSeal Foil PCR Adhesive PCR Foil Seals
Dodavatel: iST Scientific Ltd
IST-127-080LS IST-127-080TS
ISTSIST-127-080LSEA 3900 CZK
ISTSIST-127-080LS ISTSIST-127-080TS
QuickSeal Foil PCR Adhesive PCR Foil Seals
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Pierceable, peelable barrier foil for PCR and sample storage.
  • Seal integrity range: −80 to +120 °C
  • Available sterile or non sterile